Merck
900523
Sigma-Aldrich
Cloruro de amonio-15N
5 atom % 15N
Sinónimos:
Cloruro de amonio marcado con 15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
pureza isotópica
5 atom % 15N
Formulario
crystals
mol peso
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)