900452
Graphene paper
size 11.5 in. × 23.5 in., thickness 240 μm
Sinónimos:
Graphene foil, XG Leaf® B 240 μ
About This Item
Productos recomendados
Formulario
sheet
Nivel de calidad
tamaño
11.5 in. × 23.5 in.
grosor
240 μm
densidad
1.9 g/cm3
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Thermal conductivity and spreading: in-plane conductivity above 550 W/mK.
- Electrical properties: formulations are available with surface resistivity ranging as low as 0.04 Ω/sq.
- Heat dissipation.
- Resistive heating.
- EMI shielding.
- Electrodes (thin battery, super capacitor, Li-air etc).
- Barrier.
- Layering in composites.
- Sensors.
Propiedades físicas
- Thermal conductivity: 550 W/mK (in-plane), 3 W/mK (through plane).
- Electrical conductivity: 3700 S/cm (in-plane).
- Electrical resistivity: surface 0.06 Ω/sq, sheet 2.7 μΩ-m.
- EMI shielding: 53 dB @ 30 MHz, 58 dB @ 1.5 GHz.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials