855871
Mestranol
99%
Sinónimos:
(17α)-3-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-17-ol, 17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-methyl ether, 17α-Ethynylestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxy-17α-ethynylestradiol, NSC 84032
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]15/D +3°, c = 2 in dioxane
mp
153-155 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?