Merck
792578
Sigma-Aldrich
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate
95%
Sinónimos:
1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452
densidad
1.072 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1C(OC)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(6-11)8(12)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
SECFRXGVLMVUPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block used as a precursor to the synthesis of azaspiro[3.4]octanes developed in the Carreira group. This substrate can be readily functionalized via enolization at the 3-position in the presence of LDA.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.