791504
Carbon nanotube, single-walled
conductive aqueous ink, 0.9-1.1 mg/mL SWCNT(concentration by Absorbance at 854 nm)
Sinónimos:
CG300-Aqueous Ink, SWCNT Ink, SWNT Ink, SWeNT AC200, Single-Walled Carbon Nanotube Ink
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Carbon nanotube, single-walled, conductive aqueous ink, 0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm), avg. no. of layers, 1
Formulario
dispersion in H2O (black liquid)
Nivel de calidad
Características
avg. no. of layers 1
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
0.9-1.1 g/L (SWCNT concentration by Absorbance at 854 nm)
resistencia de la lámina
<600 Ω/sq, at 85% VLT (ohm/square) (by 4-point probe on prepared film by rod coating)
viscosidad
3.0 mPa.s (at 10 sec-1 shear rate)
densidad
1 g/cm3
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
Aplicación
Información legal
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials, Inc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.