790591
Oxetane-3-carboxylic acid
Sinónimos:
3-Oxetanecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C1COC1)=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-7-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Clave InChI
UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)