Merck
771384
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate
Sinónimos:
Pd(OTf)2(dippp)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H26F6O6P2PdS2
Número de CAS:
Peso molecular:
817.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
169-183 °C
cadena SMILES
[Pd++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2CHF3O3S.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*(H,5,6,7);/q;;;+2/p-2
Clave InChI
MIGUMLGJSGTNOK-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate can be used as a catalyst to synthesize phenanthridines by the reaction between 2-halogeno-N-Ms arylamines and benzyl halides/sulfonates via nucleophilic substitution followed by C-H functionalization and aromatization reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
advanced synthesis and catalysis (2021)
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis (2021)