Merck
76830
Sigma-Aldrich
3,3,6,9,9-Pentamethyl-2,10-diazabicyclo[4.4.0]dec-1-ene
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,2,4a,7,7-pentamethylnaphthyridine, PMDBD
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24N2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.34
Beilstein:
779556
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
densidad
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
Clave InChI
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Amidine base with exceptional properties
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. Eschenmoser et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 91, 670-670 (1979)
P.H. Boyle et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 239-239 (1992)
S.E. Denmark
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3144-3144 (1981)