Merck
766453
Sigma-Aldrich
Iodo[4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]copper(I)
Sinónimos:
Iodo[1,1′-(9,9-dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(1,1-diphenylphosphine-P)]copper(I)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H32CuIOP2
Número de CAS:
Peso molecular:
769.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
380-385 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Cu]I.CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H32OP2.Cu.HI/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;;/h3-28H,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
BEXLDSSXWBMGGT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Copper catalyst for cross coupling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jinkun Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3674-3675 (2010-02-26)
Heteroarenes are important structural moieties in many chemical industry fields. A highly efficient Pd/Cu-catalyzed C-H arylation method for a range of heterocycles has been discovered. It was found that the key to the success of this transformation is a combination