Merck
749303
Sigma-Aldrich
Indan-5-sulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
216.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
45-50 °C
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)