Merck
74893
Sigma-Aldrich
Octatriacontane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
n-Octatriacontane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)36CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
535.03
Beilstein:
1713496
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
flakes
mp
77-79 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H78/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-38H2,1-2H3
Clave InChI
BVKCQBBZBGYNOP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Leticia Narciso-Ortiz et al.
Environmental science and pollution research international, 27(18), 23035-23047 (2020-04-26)
Plastic and hydrocarbon pollution in aquatic ecosystems is a worldwide reality and serious concern today. Plastic debris presents a threat to ecosystems and organisms. Hydrocarbons are also considered priority pollutants. The hydrophobicity of the polymer in combination with the high
D Walzthöny et al.
Ultramicroscopy, 6(3), 259-266 (1981-01-01)
Experiments with yeast plasmalemma fracture faces, produced at -196 degrees C and exposed to pure water vapor before replication, showed a "specific decoration" with ice crystals of those pits in the extraplasmatic face where the matching particles of the plasmatic