74858
(±)-2-Octanol
ReagentPlus®, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Hexyl methyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.426
densidad
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?