747874
5-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClNO
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
61-66 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Clc1cnc(cc1)C=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
Clave InChI
YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?