Merck
74540
Sigma-Aldrich
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Masoprocol
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.36
Beilstein:
2056826
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
crystals
impurezas
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Alox12(11684)
Descripción general
Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) is used as an antioxidant and potent scavenger of reactive oxygen species (ROS).[1]
Aplicación
Nordihydroguaiaretic acid can be used:
  • In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.[2]
  • As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Otras notas
Inhibitor of broad bean lipoxygenase[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nordihydroguaiaretic acid is a potent in vitro scavenger of peroxynitrite, singlet oxygen, hydroxyl radical, superoxide anion and hypochlorous acid and prevents in vivo ozone-induced tyrosine nitration in lungs.
Floriano-Sanchez E, et al.
Free Radical Research, 40(5), 523-533 (2006)
H.M. Al-Obaidy et al.
Journal of Food Science, 46, 597-597 (1981)
Tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid inhibits melanoma in vivo
Lambert JD, et al.
Cancer Letters, 171(1), 47-56 (2001)
New nordihydroguaiaretic acid derivatives as anti-HIV agents.
Hwu JR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 1884-1888 (2008)
Silvia Arteaga et al.
Journal of ethnopharmacology, 98(3), 231-239 (2005-04-09)
Although controversial, Creosote bush, Larrea tridentata (Sesse and Moc. ex DC) Coville, is used to treat a variety of illnesses including infertility, rheumatism, arthritis, diabetes, gallbladder and kidney stones, pain and inflammation. Recently, it has been used as a nutritional