Merck
741752
Sigma-Aldrich
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D4H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
Clave InChI
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)