740489
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9BF4S
Número de CAS:
Peso molecular:
163.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
205-210 °C
grupo funcional
thioether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?