Merck
736392
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
Sinónimos:
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
157.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.588
mp
23-27 °C
densidad
1.261 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)