Merck
733962
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
solubilidad
1.454 at 20 °C
densidad
1.204 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Clave InChI
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
41.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)