733938
2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2,4-Diaminotoluene-methyl-d3, 2,4-Toluenediamine-methyl-d3, 4-Methyl-d3-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-d3-m-phenylenediamine
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
97-99 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
Clave InChI
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?