731358
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline
≥90%
Quality Level
assay
≥90%
form
solid
mp
61-67 °C
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
InChI key
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)