Merck
728985
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3ClF2O
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
68-73 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(Cl)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
Clave InChI
GTTVSBCPMJQRSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)