727520
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Sinónimos:
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
222.08
Beilstein:
115410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
powder
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
Clave InChI
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)