Merck
726060
Sigma-Aldrich
5-(Bromomethyl)-1,3-benzodioxole
96%
Sinónimos:
3,4-Methylenedioxybenzyl bromide, Piperonyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Beilstein:
135376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
Formulario
crystals
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
Clave InChI
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)