722049
7-Bromo-8-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
224.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
138-143 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Oc1c(Br)ccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
Clave InChI
ICKPMTNGWVNOGC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Rungrot Cherdtrakulkiat et al.
EXCLI journal, 18, 445-453 (2019-08-20)
Antimicrobial resistance has become a prime global concern. An ability of the microbes to produce enzymes to destroy antimicrobial drugs is one of the well-known mechanisms underlying the resistance. 8-Hydroxyquinoline (8HQ) and derivatives were reported to exert diverse biological effects
Dmytro Havrylyuk et al.
European journal of medicinal chemistry, 156, 790-799 (2018-07-29)
8-Hydroxyquinolines (HQ), including clioquinol, possess cytotoxic properties and are widely used as ligands for metal-based anticancer drug research. The number and identity of substituents on the HQ can have a profound effect on activity for a variety of inorganic compounds.