719676
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Ethylene glycol butyl ether-13C6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
169-172.5 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)