Merck
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
33S
Peso molecular:
32.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom %
Formulario
solid
mp
119 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)