Merck
719277
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
TCE-13C2, Trichloroethene-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
ClH13C=13CCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
86.7 °C (lit.)
densidad
1.485 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl\[13CH]=[13C](\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1+1,2+1
Clave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.