718041
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(butyric-1,2-13C2) dihydrobromide
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
α, 2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid-1,2-13C2 dihydrobromide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
-235 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
Clave InChI
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)