Merck
717916
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
NMR reference standard
Nivel de calidad
Formulario
solution
composición
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
concentración
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
1H line shape
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
32.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose