Merck
715107
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 2-aminonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
82-86 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected