Merck
707848
L-Histidine-13C6,15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom %, 98% (CP)
Sinónimos:
L-a-Amino-ß-(4-imidazolyl)propionic acid -13C6,15N3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H915N3O2HClH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
218.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec)
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
Clave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)