Merck
706507
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
237.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65-67 °C/760 mmHg
densidad
0.952 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)