Merck
687901
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrF3MgO
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.975 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 - -20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)