Merck
678929
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
96%
Sinónimos:
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)iodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H3F3IN
Número de CAS:
Peso molecular:
297.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
96%
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
92-99 °C
functional group
fluoro
iodo
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChI key
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)