Merck
672793
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N2 (98%)/Oxygen (RG) gas mix ratio 4:1
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
15N2O2
Peso molecular:
62.00
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
gas
bp
-183 °C (O2)
-196 °C (15N2)
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)