671630
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid di-N-succinimidyl ester
≥94% (oligomer purity)
Sinónimos:
PEG NHS ester disulfide (n=7)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94% (oligomer purity)
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
Clave InChI
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.