670693
(−)-2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]maleic anhydride
98%
Sinónimos:
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]furan-2,5-dione, catASium® M(R)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (31P-NMR)
98%
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H24O3P2/c1-9-5-6-10(2)20(9)13-14(16(18)19-15(13)17)21-11(3)7-8-12(21)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clave InChI
OQHMFJKKVZGWDC-DDHJBXDOSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)