658944
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
Sinónimos:
L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
optical purity
ee: 99% (L-)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)