Merck
655392
Sigma-Aldrich
Bis-tris-d19
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol-d19
About This Item
Fórmula lineal:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
104 °C (lit.)
cambio de masa
M+19
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
Clave InChI
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However