614971
1-Phenylethanol-d10
98 atom % D
Sinónimos:
sec-Phenethyl-d10 alcohol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC([2H])(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,9D
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-NGOYZNFYSA-N
Envase
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)