612871
Potassium fluoride solution
NMR reference standard, 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Productos recomendados
grado
NMR reference standard
analytical standard
composición
D2O, 10% (99.9 atom % D)
concentración
0.2 M in water
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
8 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cadena SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Cantidad
Each pack contains 10 tubes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)