Merck
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCH2CH2CO2H
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
Clave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)