608793
Ammonium nitrate-14N2 solution
~40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Fórmula lineal:
14NH414NO3
Peso molecular:
80.04
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
descripción
15N-depleted
pureza isotópica
99.99 atom % 14N
concentración
~40 wt. % in H2O
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[14NH414NO3]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ammonium nitrate-14N2 solution is a stable isotope enriched with 14N isotope.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Gabriela Piccolo Maitan-Alfenas et al.
Bioresource technology, 192, 670-676 (2015-06-22)
Biomass enzymatic hydrolysis depends on the pretreatment methods employed, the composition of initial feedstock and the enzyme cocktail used to release sugars for subsequent fermentation into ethanol. In this study, sugarcane bagasse was pretreated with 1% H2SO4 and 1% NaOH