607177
Carbon-12C monoxide-18O
99.9 atom % 12C, 95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
12C18O
Peso molecular:
30.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
95 atom % 18O
Formulario
gas
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
Clave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Heart
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)