Merck
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Methylbenzene-13C7
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H513CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.930 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)