606154
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)