605719
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
181-182 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
mass shift
M+18
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)