Merck
605093
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-4-13C)
99 atom % 13C
Sinónimos:
L-4-Hydroxyphenyl-4-13C-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC8H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
actividad óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cc[13c](O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i7+1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-VGFAOSRESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)