603945
Triethylorthoformate-(formyl-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Triethoxy(methane-13C)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
bp
146 °C (lit.)
mp
-76 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
Clave InChI
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)