594636
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
Sinónimos:
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
About This Item
Fórmula lineal:
HfC
Número de CAS:
Peso molecular:
190.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: hafnium
reagent type: catalyst
tamaño de partícula
<1.25 μm
mp
2930 °C (lit.)
densidad
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
Clave InChI
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
- Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
- Additive in alloys
- Used in coatings
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?